Stampa…
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR110306-1G OR110306-5G
APOSOR110306-1GEA 85.8 EUR
APOSOR110306-1G APOSOR110306-5G
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 220,225 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024513
CAS Number: 115955-48-1