Stampa…
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110298-1G OR110298-250MG
APOSOR110298-1GEA 78.6 EUR
APOSOR110298-1G APOSOR110298-250MG
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 178,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12776538
CAS Number: 134704-32-8