Stampa…
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR110297-1G OR110297-250MG
APOSOR110297-1GEA 302 EUR
APOSOR110297-1G APOSOR110297-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Formula: C₁₀H₉NO₂S
Peso molecolare: 207,249 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11632159
CAS Number: 2104-03-2