Stampa…
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR110294-1G OR110294-250MG OR110294-5G
APOSOR110294-1GEA 205 EUR
APOSOR110294-1G APOSOR110294-250MG APOSOR110294-5G
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
N-Methylthiophene-2-sulphonamide
Formula: C₅H₇NO₂S₂
Peso molecolare: 177,245 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00975951
CAS Number: 53442-30-1