Stampa…
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(5-Carboxy-2-hydroxyphenyl)acetamide, 2-(Acetylamino)-4-carboxyphenol, 3-(Acetylamino)-4-hydroxybenzoic acid
OR110291-1G OR110291-250MG
APOSOR110291-1GEA 238 EUR
APOSOR110291-1G APOSOR110291-250MG
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,172 g/mol
Punto di fusione: 238…241 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14583147
CAS Number: 91004-38-5