Stampa…
4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR110290-1G OR110290-250MG OR110290-5G
APOSOR110290-1GEA 198 EUR
APOSOR110290-1G APOSOR110290-250MG APOSOR110290-5G
4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Peso molecolare: 199,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03550606
CAS Number: 401583-57-1