Stampa…
N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR110283-1G OR110283-5G
APOSOR110283-1GEA 290 EUR
APOSOR110283-1G APOSOR110283-5G
N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Formula: C₁₆H₂₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13191322
CAS Number: 1303890-35-8