Stampa…
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110280-1G OR110280-250MG
APOSOR110280-1GEA 331 EUR
APOSOR110280-1G APOSOR110280-250MG
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Formula: C₈H₇BrN₂O
Peso molecolare: 227,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13191321
CAS Number: 1004550-19-9