Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110277-1G
OR110277-5G
APOSOR110277-1GEA
132
EUR
APOSOR110277-1G
APOSOR110277-5G
Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₄H₁₁NO₂S Peso molecolare: 257,308 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02083299 CAS Number: 80066-96-2 |