Stampa…
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110274-1G OR110274-250MG
APOSOR110274-1GEA 219 EUR
APOSOR110274-1G APOSOR110274-250MG
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formula: C₉H₁₁N₃O
Peso molecolare: 177,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176793
CAS Number: 1305711-34-5