Stampa…
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110272-1G OR110272-5G
APOSOR110272-1GEA 20.5 EUR
APOSOR110272-1G APOSOR110272-5G
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₃S
Peso molecolare: 237,275 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08706234
CAS Number: 35212-88-5