Stampa…
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110271-1G OR110271-5G
APOSOR110271-1GEA 128 EUR
APOSOR110271-1G APOSOR110271-5G
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13182317
CAS Number: 1305712-81-5