Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110270-10G
OR110270-1G
OR110270-5G
APOSOR110270-10GEA
90.2
EUR
APOSOR110270-10G
APOSOR110270-1G
APOSOR110270-5G
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Formula:
C₉H₁₀BrNO₂ Peso molecolare: 244,085 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07021337 CAS Number: 900019-52-5 |