Stampa…
Ethyl 4-octylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110268-1G OR110268-5G
APOSOR110268-1GEA 128 EUR
APOSOR110268-1G APOSOR110268-5G
Ethyl 4-octylbenzoate
Ethyl 4-octylbenzoate
Formula: C₁₇H₂₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204568
CAS Number: 133002-71-8