Stampa…
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110264-1G OR110264-5G
APOSOR110264-1GEA 93.1 EUR
APOSOR110264-1G APOSOR110264-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179573
CAS Number: 23466-27-5