Stampa…
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR110263-1G OR110263-5G
APOSOR110263-1GEA 132 EUR
APOSOR110263-1G APOSOR110263-5G
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12964045
CAS Number: 856211-63-7