Stampa…
Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110260-1G OR110260-5G
APOSOR110260-1GEA 69.8 EUR
APOSOR110260-1G APOSOR110260-5G
Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022376
CAS Number: 2199-52-2