Stampa…
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110254-1G OR110254-250MG
APOSOR110254-1GEA 321 EUR
APOSOR110254-1G APOSOR110254-250MG
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Formula: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
Peso molecolare: 255,701 g/mol
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12545990
CAS Number: 1227954-92-8