Stampa…
Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110252-1G OR110252-250MG
APOSOR110252-1GEA 206 EUR
APOSOR110252-1G APOSOR110252-250MG
Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Peso molecolare: 256,686 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12545988
CAS Number: 1201675-09-3