4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR110246-1G
OR110246-250MG
APOSOR110246-1GEA
256
EUR
APOSOR110246-1G
APOSOR110246-250MG
4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
Formula:
C₁₁H₁₃N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12406816 CAS Number: 1227954-86-0 |