Stampa…
4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR110244-1G OR110244-250MG
APOSOR110244-1GEA 222 EUR
APOSOR110244-1G APOSOR110244-250MG
4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₉H₈N₂O₄
Peso molecolare: 208,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406815
CAS Number: 132522-82-8