Stampa…
N-(1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR110243-1G OR110243-5G
APOSOR110243-1GEA 174 EUR
APOSOR110243-1G APOSOR110243-5G
N-(1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
N-(1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Formula: C₁₆H₂₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406814
CAS Number: 500282-05-3