Stampa…
8-Bromo-5,5,7,7-tetramethyl-4-nitro-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR110241-1G OR110241-250MG
APOSOR110241-1GEA 348 EUR
APOSOR110241-1G APOSOR110241-250MG
8-Bromo-5,5,7,7-tetramethyl-4-nitro-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazole
8-Bromo-5,5,7,7-tetramethyl-4-nitro-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazole
Formula: C₁₄H₁₆BrN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846257
CAS Number: 1227955-14-7