Stampa…
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110239-1G OR110239-250MG
APOSOR110239-1GEA 348 EUR
APOSOR110239-1G APOSOR110239-250MG
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Formula: C₆H₁₂N₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756249
CAS Number: 894880-65-0