Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₁₅BrN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11973596 CAS Number: 113808-82-5 |