Stampa…
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110226-1G OR110226-250MG
APOSOR110226-1GEA 116 EUR
APOSOR110226-1G APOSOR110226-250MG
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formula: C₆H₁₀N₄OS
Punto di fusione: 194…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06243029
CAS Number: 71125-44-5