Stampa…
5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR110225-1G OR110225-5G
APOSOR110225-1GEA 215 EUR
APOSOR110225-1G APOSOR110225-5G
5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₈Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05992934
CAS Number: 90348-42-8