Stampa…
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR110223-1G OR110223-250MG
APOSOR110223-1GEA 234 EUR
APOSOR110223-1G APOSOR110223-250MG
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Peso molecolare: 207,656 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02253188
CAS Number: 64788-54-1