Stampa…
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110217-5G OR110217-25G
APOSOR110217-5GEA 125 EUR
APOSOR110217-5G APOSOR110217-25G
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Punto di ebollizione: 114 °C
Densità: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052519
CAS Number: 37128-24-8