Stampa…
5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110216-1G OR110216-5G
APOSOR110216-1GEA 234 EUR
APOSOR110216-1G APOSOR110216-5G
5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formula: C₈H₈IN₃
Peso molecolare: 273,074 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520131
CAS Number: 1227955-23-8