Stampa…
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110214-1G OR110214-5G
APOSOR110214-1GEA 234 EUR
APOSOR110214-1G APOSOR110214-5G
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀INO₂S
Peso molecolare: 347,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21100196
CAS Number: 1427461-00-4