Stampa…
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110176-1G OR110176-5G
APOSOR110176-1GEA 72.7 EUR
APOSOR110176-1G APOSOR110176-5G
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrNO₅
Peso molecolare: 314,089 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11112161
CAS Number: 1010072-35-1