Stampa…
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR110174-1G OR110174-5G
APOSOR110174-1GEA 155 EUR
APOSOR110174-1G APOSOR110174-5G
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456075
CAS Number: 6850-22-2