Stampa…
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR110171-1G OR110171-250MG
APOSOR110171-1GEA 234 EUR
APOSOR110171-1G APOSOR110171-250MG
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Formula: C₁₂H₁₄ClN₃O
Peso molecolare: 251,712 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22370026
CAS Number: 1427460-97-6