Stampa…
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110164-1G OR110164-250MG
APOSOR110164-1GEA 277 EUR
APOSOR110164-1G APOSOR110164-250MG
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
Punto di fusione: 205…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22421936
CAS Number: 1427460-96-5