Stampa…
(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR110156-1G OR110156-5G OR110156-10G
APOSOR110156-1GEA 63.8 EUR
APOSOR110156-1G APOSOR110156-5G APOSOR110156-10G
(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172116
CAS Number: 28587-05-5