Stampa…
1,3-Benzoxazole-7-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Carboxy-1,3-benzoxazole, Benz[d]oxazole-7-carboxylic acid
OR110149-1G OR110149-250MG
APOSOR110149-1GEA 475 EUR
APOSOR110149-1G APOSOR110149-250MG
1,3-Benzoxazole-7-carboxylic acid
1,3-Benzoxazole-7-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃
Peso molecolare: 163,13 g/mol
Punto di fusione: 240…250 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11890785
CAS Number: 208772-24-1