Stampa…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110147-1G OR110147-250MG
APOSOR110147-1GEA 176 EUR
APOSOR110147-1G APOSOR110147-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formula: C₈H₇BrN₄O
Peso molecolare: 255,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602378
CAS Number: 1427460-82-9