Stampa…
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110129-1G OR110129-250MG
APOSOR110129-1GEA 27.7 EUR
APOSOR110129-1G APOSOR110129-250MG
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇ClN₂
Peso molecolare: 166,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21336365
CAS Number: 334711-68-1