Stampa…
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[d]oxazole-6-carboxylic acid
OR110125-1G OR110125-5G
APOSOR110125-1GEA 80 EUR
APOSOR110125-1G APOSOR110125-5G
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃
Peso molecolare: 163,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954949
CAS Number: 154235-77-5