Stampa…
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR110115-1G OR110115-250MG
APOSOR110115-1GEA 372 EUR
APOSOR110115-1G APOSOR110115-250MG
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Formula: C₁₄H₂₁N₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD12103247
CAS Number: 1155102-93-4