Stampa…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110113-1G OR110113-250MG
APOSOR110113-1GEA 23.4 EUR
APOSOR110113-1G APOSOR110113-250MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formula: C₈H₇BrN₄O
Peso molecolare: 255,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24850059
CAS Number: 474709-32-5