1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₂₆N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09909347 CAS Number: 1440535-47-6 |