Stampa…
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (7-aminoheptyl)carbamate, tert-Butyl (7-aminohept-1-yl)carbamate, 1,7-Diaminoheptane, N-BOC protected
OR1101-1G OR1101-100MG OR1101-250MG
APOSOR1101-1GEA 281 EUR
APOSOR1101-1G APOSOR1101-100MG APOSOR1101-250MG
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₂₆N₂O₂
Peso molecolare: 230,347 g/mol
Punto di ebollizione: 96…100 °C (0,1 mm Hg)
Punto di fusione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02094498
CAS Number: 99733-18-3