Stampa…
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110099-1G OR110099-250MG
APOSOR110099-1GEA 46.6 EUR
APOSOR110099-1G APOSOR110099-250MG
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
Formula: C₇H₅Br₂N₃
Peso molecolare: 290,943 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23159162
CAS Number: 1427460-73-8