Stampa…
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110089-1G OR110089-5G
APOSOR110089-1GEA 258 EUR
APOSOR110089-1G APOSOR110089-5G
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₁₀H₄Cl₂N₂O
Peso molecolare: 239,058 g/mol
Punto di fusione: 147…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00763947
CAS Number: 294874-71-8