Stampa…
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110082-1G OR110082-5G
APOSOR110082-1GEA 292 EUR
APOSOR110082-1G APOSOR110082-5G
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₉H₇ClN₂OS
Peso molecolare: 226,683 g/mol
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16250568
CAS Number: 243968-08-3