Stampa…
3-[(Dimethylamino)methylene]tetrahydro-4H-pyran-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR110074-1G OR110074-5G
APOSOR110074-1GEA 272 EUR
APOSOR110074-1G APOSOR110074-5G
3-[(Dimethylamino)methylene]tetrahydro-4H-pyran-4-one
3-[(Dimethylamino)methylene]tetrahydro-4H-pyran-4-one
Formula: C₈H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18830261
CAS Number: 727382-75-4