Stampa…
5-Chloro-2-(1-methylhydrazino)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110063-1G OR110063-10G OR110063-5G
APOSOR110063-1GEA 14.7 EUR
APOSOR110063-1G APOSOR110063-10G APOSOR110063-5G
5-Chloro-2-(1-methylhydrazino)pyridine
5-Chloro-2-(1-methylhydrazino)pyridine
Formula: C₆H₈ClN₃
Peso molecolare: 157,601 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999898
CAS Number: 1378830-12-6