5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole, tech
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110061-1G
OR110061-10G
OR110061-5G
APOSOR110061-1GEA
0
EUR
APOSOR110061-1G
APOSOR110061-10G
APOSOR110061-5G
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole, tech
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole
Formula:
C₇H₃Br₂N₃O₂ Peso molecolare: 320,926 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23159157 CAS Number: 1427460-60-3 |